Få mere at vide
Hellma Mikrokuvette, 108.002B-QS
Artikelnummer. 11724726
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11724726
Brand: Hellma 108002B1040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget ren Suprasil™ kvartsglas kuvetter med sorte sidevægge og bund og PTFE låg.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Sorte sidevægge
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 2 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 9 mm
Inkluderer PTFE låg
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 min
Bredde (metrisk) 12.5 mm