Få mere at vide
Hellma Mikrokuvette, QS Quartz
Artikelnummer. 10150251
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
10150251 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10150251 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1040021040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1271.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.13 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Meget ren Suprasil™ kvartsglas kuvette med PTFE låg.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 2 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 3,2 mm
Inkluderer PTFE låg
Mængde 1/stk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm