Få mere at vide
Hellma Mikrokuvette, 115F-QS
Beskrivelse
- Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
- PTFE prop
- Til fluorescensmålinger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400μ L |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Tykkelse (metrisk) | Grundtykkelse: 1,25 mm |
| Inkluderer | PTFE-prop |
| Mængde | 1/Pk |
| Vejlængde | 10 x 2 mm |