Få mere at vide
Hellma Mikrokuvette, 108.002F-QS
Beskrivelse
- Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
- UV/VIS rækkevidde
- Fluorescenscelle
- PTFE låg medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Materiale | Suprasil Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 2 mm |
| Tykkelse (metrisk) | Grundtykkelse: 9 mm |
| Inkluderer | PTFE låg |
| Mængde | 1/Pk |
| Vejlængde | 10 x 2 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |