Få mere at vide
BRAND™ Micro Classic Pipet Controller
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til engangsmikropipetter med ringmærke og andre små pipetter op til 1 ml (f.eks. blodfortyndende pipetter)
- Tilpasser sig til højre- og venstrehåndsbetjening.
- Adapter og sugerør kan autoklaveres ved 121 °C.
- Minimerer risikoen for kontaminering ved arbejde med smittefarligt materiale
- Inkluderer 2 ekstra sugeslanger
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til engangsmikropipetter med ringmærke og andre små pipetter op til 1 ml, f.eks. blodfortyndende pipetter |
| Inkluderer | 2 ekstra sugerør |
| Mængde | 1 hver |