Få mere at vide
Epredia™ Micro-Cassette, Coarse Mesh
Artikelnummer. 12543597 Shop alle Epredia produkter
Pore stil:
Finmasket
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12543597
Brand: Epredia™ 33124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Easily process your smallest specimens with the Epredia™ Micro-Cassette, constructed entirely of stainless steel.
Highlights:
  • Positive clip-on cover for micro specimen
  • Available with fine or coarse mesh
Dimensions:
  • 0.79 × 0.197″ (20 × 5mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Finmasket
Dybde (engelsk) 0.197 in.
Dybde (metrisk) 5 mm
Materiale Stainless Steel
Diameter (engelsk) 0.79 in.
Diameter (metrisk) 20 mm