Få mere at vide
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS mikroskole udgave Bunsen Brænder
Beskrivelse
Denne sikre gasbrænder til sterilisering, opvarmning og andre flammerelaterede applikationer kombinerer alle de funktionelle fordele, der er nødvendige i moderne skoler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikro Bunsen brænder |
| Gas type | Naturgas |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 49 mm |
| Inkluderer | Foot Pedal and Button Function |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flydende gas) |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 700 g |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |