Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/RU 65282 Lav Sko - Bredde 11
Artikelnummer. p-7231166 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17281391
Brand: uvex 6528235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkorporerer stødabsorbering, ergonomisk design og lavvægtsmaterialer for at sikre maksimal ydeevne, letvægts PU mellemsål med VIBRAM gummi ydersål for høje niveauer af snit, kemikalie- og varmebestandighed, forbedret greb på glat terræn
Uvex 2 VIBRAM Sko 6528.2 S3 HI HRO SRC
  • Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
  • Ekstremt let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri, penetrationssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker skoens fleksibilitet
  • Lavet med ny højtydende teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Individuelt justerbar på grund af elastiske snørebånd med hurtiglåsemekanisme
    • Normale snørebånd medfølger også
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Sprøjtestøbt polyurethan kappe for at beskytte det øvre læder på tåkappen og forlænge modstandstiden betydeligt
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner
  • Letvægts to-lags indersål med fremragende stødabsorberende egenskaber og fremragende skridsikkerhed
  • Flerlags sålsystem bestående af PU mellemsål og yderst skridsikker gummiydersål fra VIBRAM
  • Optimeret ankelbeskyttelse for at sikre sikkerhed ved arbejde på stiger
  • Robuste, selvrensende sålkamme sikrer maksimalt greb til krævende applikationer på ujævne eller snavsede gulve (SRC-mærkning)
  • Tåler kortvarig udsættelse for varme ca. 300 °C
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6528.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Microvelour
Størrelse 35
Sål materiale Dual-density polyurethan gummi (PU/RU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og varme
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko