Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/PU 65092 Støvle - Bredde 11
Artikelnummer. 17260941 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 par
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17260941
Marke: uvex 6509249
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Boot 6509.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedsstøvle
  • Ekstremt let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri, penetrationssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker fleksibiliteten
  • Lavet med ny højtydende teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6509.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farve Sort, Orange
Materiale Microvelour
Størrelse 49
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt