Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/PU 65092 Støvle - Bredde 11
Artikelnummer. 17220931 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17220931 35 1 par
17230931 36 -
17240931 37 -
17250931 38 -
17260931 39 -
17270931 40 -
17280931 41 -
17290931 42 -
17200941 43 -
17210941 44 -
17220941 45 -
17230941 46 -
17240941 47 -
17250941 48 -
17260941 49 -
17270941 50 -
17280941 51 -
17290941 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17220931 Leverandør uvex Leverandørnr. 6509235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    1029.57 DKK / 1 par
    Spare 85.43 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Boot 6509.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedsstøvle
  • Ekstremt let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri, penetrationssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker fleksibiliteten
  • Lavet med ny højtydende teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6509.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Microvelour
Størrelse 35
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko