Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/PU 65082 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17290861 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290861 44 -
17200861 35 -
17210861 36 1 par
17220861 37 -
17230861 38 -
17240861 39 -
17250861 40 -
17260861 41 1 par
17270861 42 -
17280861 43 -
17200871 45 -
17210871 46 -
17220871 47 -
17230871 48 1 par
17240871 49 -
17250871 50 1 par
17260871 51 -
17270871 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17290861 Leverandør uvex Leverandørnr. 6508244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    994.27 DKK / 1 par
    Spare 70.73 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Sko 6508.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri gennemtrængningssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker skoens fleksibilitet
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende højteknologisk mikrovelour-overmateriale
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Individuelt justerbar på grund af elastiske snørebånd med hurtiglåsemekanisme
    • Normale snørebånd medfølger også
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6508.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Microvelour
Størrelse 44
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko