Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/PU 65082 Lav sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 2 Sko 6508.2 S3 SRC
- Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
- Let og fleksibel
- Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
- Metalfri gennemtrængningssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker skoens fleksibilitet
- Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort
- Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
- Åndbart, vandafvisende højteknologisk mikrovelour-overmateriale
- Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
- Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
- Reflekterende elementer for mere sikkerhed
- Individuelt justerbar på grund af elastiske snørebånd med hurtiglåsemekanisme
- Normale snørebånd medfølger også
- Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
- Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
- Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
- Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
- Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
- Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 6508.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Orange |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 49 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Vis mere |