Få mere at vide
uvex Micro Sort/Orange PU/PU 65082 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17200871 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17200871
Brand: uvex 6508245
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Sko 6508.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri gennemtrængningssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker skoens fleksibilitet
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende højteknologisk mikrovelour-overmateriale
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Individuelt justerbar på grund af elastiske snørebånd med hurtiglåsemekanisme
    • Normale snørebånd medfølger også
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6508.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Microvelour
Størrelse 45
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko