Få mere at vide
Texwipe™ Mikro Absorbond™ ESD vatpind
Shop alle Texwipe produkter
Mængde:
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Hydroentangled kontinuerligt filament polyesterhoved har ekstremt lavt indhold af ikke-flygtige rester
- Et kompakt, elektrisk dissiperende håndtag og fleksibel indvendig hovedpagaj giver støtte og kontrol
- Blødheden af Absorbond™ hoved gør det også til et godt valg til følsomme overflader, herunder coated optik
- Håndtaget er lavet af en Stat-Rite™ polymerlegering ved hjælp af en patenteret Inherently Dissipative Polymer (IDP) for at give ren, permanent ESD-beskyttelse uden at bidrage med partikelforurening til renrummet
- Termisk bundet hoved
- Usædvanlig blød og ikke-slibende
- Ultralav ikke-flygtig rest
- Lav partikeldannelse
- God sugeevne
- Ingen kontaminerende klæbemidler
- ESD-kontrol uden at forurene kul- eller metalbelastning
- Ingen blomstrende ioniske antistater
- Ingen forurenende belægninger
- Fugtuafhængig ESD-kontrol for ensartet ydeevne
- Fjerner opladninger sikkert på under to sekunder, når det bruges sammen med et opløsningsmiddel, såsom IPA-applikationer
- Magneto-resistivt (MR) hovedfremstilling og montering
- Rengøring med opløsningsmidler såsom IPA
- Påføring af smøremidler og andre væsker
- Fjernelse af overskydende materialer
- Aftørring af følsomme overflader inklusive coated optik
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 |
| Håndtag Materiale | Stat-Rite™ polymerlegering |
| Tip materiale | Hydroentangled kontinuerlig filament polyester |