Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Micro-90 Rengøringsopløsning
Artikelnummer. 11729989 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11729989 4 l Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11729989 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 1810011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Miljøvenlig rengøringsløsning, Micro-90 er et mildt, men kraftfuldt, friskyllende rengøringsmiddel, der fjerner de fleste biologiske materialer. Ideel til brug i kritiske områder og generelle formål.
  • Fjerner de fleste biologiske materialer
  • Sikker til alle dine ultralydsrensere
  • Miljøvenlig
  • Mild men kraftfuld rengøringsmiddel
  • Velegnet til kritisk rengøring og generel brug
  • Radioaktive forurenende stoffer vil ikke reducere rengøringsevnen
  • Virker ved enhver koncentration og skyller rent
  • Indeholder ikke CFC'er, ODC'er eller borater
Tekniske data
Form Væske
pH 9.5
Certificeringer/compliance NSF-registreret til USDA A1-brug
Koncentration 1:100 til 2:100
Oversigt Væsentlig Micro-90 rengøringsopløsning
Til brug med (applikation) Manuel eller ultralyd; Fjerner blod og de fleste biologiske materialer; Renser glas, de fleste metaller, plastik og gummi
Til brug med (udstyr) CIP-, ultralyds- og nedsænkningsapplikationer
Mængde 4/Cs.
Volumen (engelsk) 4,22 gal.
Volumen (metrisk) 4 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MICRO-90 Concentrated Cleaning Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4