Få mere at vide
Miconazole Nitrate, TRC
Artikelnummer. 30464629
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30464629 5 g
1 options
Artikelnummer. 30464629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3425005G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miconazole Nitrate
CAS 22832-87-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3
Mængde 5 g
Synonym 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]-, mononitrate (8CI), (±)-Miconazole nitrate, Aflorix, Albistat, Andergin, Antifungal Cream, Brentan, Conoderm, Conofite, Dactrine, Daktar, Daktarin, Daktarin talc, Deralbine, Dermonistat, Ecobi, Epi-Monistat, Florid, Fungiderm, Fungisdin, Gyno-Daktarin, Gyno-Monistat, Hi-Pick, Loptrimin AF Jock-Itch Powder Aerosol, Lotrimin AF Powder, Lotrimin AF Powder Aerosol, Lotrimin AF Spray Liquid, Micatin, Miconal, Miconaz, Miconazole nitrate, Micotef, Monistat, Monistat Cream and Suppositories, Monistat-Derm, NSC 169434, Priconazole, Prilagin, R 14889, Vodol, Zeasorb AF, Zimycan, [2,4-Dichloro-β-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazole nitrate
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
SMIL O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 479.14
Formel vægt 476.9817
Procent renhed >95