Få mere at vide
(± )-Miconazolnitratsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15552223 25 g 25g
15532223 1 g 1g
15542223 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15552223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291830250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22832-87-7
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Molekylvægt (g/mol) 479.14
MDL nummer MFCD00058161
InChI nøgle MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 68553
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Miconazole nitrate salt
Type (±)-Miconazole Nitrate Salt
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 h)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 479.14
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.