Få mere at vide
(± )-Miconazolnitratsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15542223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15542223
Brand: Thermo Scientific Acros 291830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22832-87-7
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Molekylvægt (g/mol) 479.14
MDL nummer MFCD00058161
InChI nøgle MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 68553
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Miconazole nitrate salt
Type (±)-Miconazole Nitrate Salt
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 h)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 479.14
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.