Få mere at vide
(± )-Miconazolnitratsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15532223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15532223 1 g 1g
15542223 5 g 5g
15552223 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15532223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291830010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22832-87-7
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Molekylvægt (g/mol) 479.14
MDL nummer MFCD00058161
InChI nøgle MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 68553
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Miconazole nitrate salt
Type (±)-Miconazole Nitrate Salt
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 h)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 479.14
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.