Få mere at vide
Miconazole nitrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480938
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480938 5 g 5g
16402189 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480938 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0454A
MedChemExpress Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Miconazole nitrate
Fysisk form Solid
CAS 22832-87-7
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R18134 nitrate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (104.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL [O-][N+](O)=O.ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(OCC(C=CC(Cl)=C2)=C2Cl)CN3C=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 479.14
Formel vægt 479.14
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.