Få mere at vide
(+/-)-Miconazole nitrate, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
1074.64 DKK - 3179.15 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 22832-87-7
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Molekylvægt (g/mol) 479.14
MDL nummer MFCD00058161
InChI nøgle MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
Synonym miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
PubChem CID 68553
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15493499
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.06
5g
1074.64 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15403509
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.14
25g
3179.15 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
22832-87-7
479.14
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
C18H15Cl4N3O4
MFCD00058161
miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
Tekniske data
(+/-)-Miconazole nitrate
C18H15Cl4N3O4
14,6178
Slightly soluble in water; Soluble in propylene glycol or pyridine.
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
479.14
479.15
22832-87-7
MFCD00058161
miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
68553
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 245-256-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4771000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater