Få mere at vide
Miconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17930456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17930456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17930456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0074.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Miconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miconazole
CAS 22916-47-8
Analyt- eller komponentnavne Miconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H14 Cl4 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Miconazole, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, MJR 1762, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Miconazole, Loramyc, Isoconazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
SMIL Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole
Molekylvægt (g/mol) 416.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 413.986 g/mol