Få mere at vide
Miconazole, LoGiCal
Artikelnummer. 30461140
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461140 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461140 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0074.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miconazole
CAS 22916-47-8
Analyt- eller komponentnavne Miconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H14 Cl4 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Miconazole, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, MJR 1762, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Miconazole, Loramyc, Isoconazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
Løsningstype Neat
SMIL Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 416.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 413.986 g/mol