missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Miconazole Impurity B, TRC

Artikelnummer. 30480739
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480739 5 mg
30465891 50 mg
30465379 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3424855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 913837-72-6
Molekylær formel C18H15Cl3N2O
Molekylvægt (g/mol) 381.68
Synonym 1-[2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]1H-Imidazole
IUPAC navn 1-[2-[(3-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
SMIL Clc1cccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Miconazole Impurity B
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-2-13(8-14)11-24-18(10-23-7-6-22-12-23)16-5-4-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Formel vægt 380.025
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.