Få mere at vide
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Miconazole is used as an antifungal agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miconazole |
| Type | Miconazole |
| Navn note | Free Base |
| Fysisk form | Solid |
| Smeltepunkt | 135°C |
| Antændelsesrest | < 0.2% |
| Tab ved tørring | < 0.5% |
| Emballage | Amber Glass |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Miconazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .