Få mere at vide
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10386933
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386933 1 g Amber Glass 1g
11468403 5 g Amber Glass 5g
10596764 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10386933 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP26681
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Miconazole is used as an antifungal agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22916-47-8
Molekylær formel C18H14Cl4N2O
Molekylvægt (g/mol) 416.12
MDL nummer MFCD00216019
InChI nøgle BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
SMIL ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Miconazole
Type Miconazole
Navn note Free Base
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 135°C
Antændelsesrest < 0.2%
Tab ved tørring < 0.5%
Emballage Amber Glass
Farve White
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15, 6257
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole
Formel vægt 416.13
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Miconazole
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .