Få mere at vide
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60872.14
Mængde 25g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15493569
  • 1552.26 DKK / 25g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Miconazole
C18H14Cl4N2O
25g
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
22916-47-8
MFCD00216019
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Miconazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Miconazole