missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Micheliolide, TRC

Artikelnummer. 30483502
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483502 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM342365100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Micheliolide
CAS 68370-47-8
Molekylær formel C32 H40 O6
Mængde 100 mg
Synonym [3aS-(3aalpha,9alpha,9aalpha,9bbeta)]-3a,4,5,7,8,9,9a,9b-Octahydro-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
InChI formel InChI=1S/C32H40O6/c1-2-3-4-5-9-17-32(35-19-20-36-32)18-16-26-27-21-30(33)37-29(27)22-28(26)38-31(34)25-14-12-24(13-15-25)23-10-7-6-8-11-23/h6-8,10-15,26-29H,2-5,9,16-22H2,1H3/t26-,27+,28+,29+/m1/s1
SMIL CCCCCCCC1(CC[C@H]2[C@H](C[C@@H]3OC(=O)C[C@@H]23)OC(=O)c4ccc(cc4)c5ccccc5)OCCO1
IUPAC navn [(3aS,4R,5S,6aS)-4-[2-(2-heptyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 520.656
Formel vægt 520.282
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.