missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Micafungin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1292.26 |
| Produkttype | API |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?