Få mere at vide
Miboplatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miboplatin |
| CAS | 103775-75-3 |
| Molekylær formel | C11H18N2O4Pt |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (SP-4-3)-[1,1-Cyclobutanedi(carboxylato-κO)(2-)][(1R,2R)-2-pyrrolidinemethanamine-κN1,κN2]platinum, 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid, Platinum Complex, DWA 2114R |
| SMIL | O=C1C2(CCC2)C(=O)[O-][Pt+2]3([NH2]C[C@H]4CCC[NH]34)[O-]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.34 |