Få mere at vide
Mibolerone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mibolerone |
| CAS | 3704-09-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H30 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Estr-4-en-3-one, 17β-hydroxy-7α,17-dimethyl- (7CI,8CI), (7α,17β)-17-Hydroxy-7,17-dimethylestr-4-en-3-one, 7α,17α-Dimethyl-17β-hydroxy-4-estren-3-one, 7α,17α-Dimethyl-19-nortestosterone, Cheque, Matenon, Miboleron, Mibolerone, NSC 72260, U 10997 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(21)4-5-15(13)16-6-8-19(2)17(18(12)16)7-9-20(19,3)22/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(C)O)[C@H]13 |
| IUPAC navn | (7R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-7,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Vis mere |