missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mibefradil Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30466204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466204 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34180310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mibefradil Dihydrochloride
CAS 116666-63-8
Molekylær formel C29H38FN3O3 . 2HCl
Mængde 10 mg
Synonym Acetic acid, 2-methoxy-, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), Acetic acid, methoxy-, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, dihydrochloride (9CI), Acetic acid, methoxy-, 2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, dihydrochloride, (1S-cis)- (ZCI), Mibefradil dihydrochloride, Posicor, Ro 40-5967, Ro 40-5967/001, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl methoxyacetate dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C29H38FN3O3.2ClH/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H/t28-,29-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]1(CCN(C)CCCc2nc3ccccc3[nH]2)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]1C(C)C
IUPAC navn [(1S,2S)-2-[2-[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl-methylamino]ethyl]-6-fluoro-1-propan-2-yl-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-yl] 2-methoxyacetate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 568.55
Formel vægt 567.2431
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.