Få mere at vide
Mianserin N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052454
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052454 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052454 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0147.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mianserin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Analyt- eller komponentnavne Mianserin N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Molekylvægt (g/mol) 280.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 280.1576 g/mol