Få mere at vide
Mianserin N-Oxide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mianserin N-Oxide |
| CAS | 62510-46-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mianserin N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Vis mere |