Få mere at vide
Mianserin N-Oxide, LoGiCal
Artikelnummer. 30460663
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460663 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460663 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0147.06
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Analyt- eller komponentnavne Mianserin N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 280.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 280.1576 g/mol