Få mere at vide
Mianserin hydrochlorid
Artikelnummer. 15424159
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424159 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15424159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61570.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21535-47-7 | C18H21ClN2 | 300,83 g/mol
Mianserinhydrochlorid bruges som antidepressiv, antagonist, invers agonist ved 5-HT2 serotoninreceptorer, blokerer også H1-histaminreceptoren og α2 adrenoceptoren.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Mianserinhydrochlorid bruges som antidepressiv, antagonist, invers agonist ved 5-HT2 serotoninreceptorer, blokerer også H1-histaminreceptoren og α2 adrenoceptoren.
Opløselighed
Opløselig i vand, ethano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Farve Hvid
Molekylær formel C18H21ClN2
MDL nummer MFCD00055072
Mængde 100 mg
Merck Index 14,6172
Synonym mianserin hydrochloride, mianserine hydrochloride, mianserin hcl, athymil, bolvidon, tolvon, tolvin, org gb 94, lerivon
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, methanol og dimethylformamid.
InChI nøgle YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN1CCN2C(C1)C1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C21
IUPAC navn hydrogen 5-methyl-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0²,⁷.0⁸,¹³]nonadeca-1(19),8,10,12,15,17-hexaene chloride
Molekylvægt (g/mol) 300.83
PubChem CID 68551
ChEBI CHEBI:31843
Formel vægt 300.83
Fysisk form Pulver