Få mere at vide
Mianserin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30464178
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464178 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464178 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0147.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Analyt- eller komponentnavne Mianserin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H20 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI formel InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepin hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 300.83
Mængde 10 mg
Formel vægt 300,1393 g/mol