Få mere at vide
Mianserin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461119
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461119 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461119 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMSR1438HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Mianserin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Analyt- eller komponentnavne Mianserin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H20 N2 . Cl H
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepin hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 300.83
Mængde 10 mg
Formel vægt 300,1393 g/mol