Få mere at vide
(±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 303.1582 |