Få mere at vide
(±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3) |
| CAS | 1219804-97-3 |
| Molekylær formel | C18 D3 H17 N2 . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18 H,10-13H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 5-(trideuteriomethyl)-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0 ^{2,7}0.0 ^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaene;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.8442 |
| Formel vægt | 303.1582 g/mol |
| Vis mere |