Få mere at vide
Mianserin-D3 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mianserin-D3 |
| CAS | 81957-76-8 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C18 2H3 H17 N2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-(methyl-d3)- (9CI), Mianserin-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19/h2-9,18H,10-13H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-(trideuteromethyl)dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.38 |
| Vis mere |