Få mere at vide
MI-503, MedChemExpress
Beskrivelse
MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MI-503 |
| CAS | 1857417-13-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H27F3N8S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (44.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4C)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.63 |
| Formel vægt | 564.63 |
| Vis mere |