Få mere at vide
MI-463, MedChemExpress
Beskrivelse
MI-463 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MI-463 |
| CAS | 1628317-18-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H23F3N6S |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (257.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(NC(C#N)=C5)C5=C4C)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.54 |
| Formel vægt | 484.54 |
| Vis mere |