Få mere at vide
MI-3, MedChemExpress
Beskrivelse
MI-3 (Menin-MLL inhibitor 3) is a potent and high affinity menin-MLL inhibitor with an IC50 of 648 nM and a Kd of 201 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MI-3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1271738-59-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H25N5S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Menin-MLL inhibitor 3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (22.18 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |