missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MI 14

Beskrivelse
MI 14 is a potent and selective PI 4-K IIIβ inhibitor (IC50 = 54 nM). Exhibits >1,800-fold selectivity for PI 4-K IIIβ over PI 4-K IIIα and PI 4-K IIα, respectively. Exhibits antiviral activity against single-stranded positive sense RNA viruses in HeLa cell-based assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[[6-Chloro-3-[3-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazin-8-yl]amino]ethyl]acetamide |
| CAS | 1715934-43-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H23ClN6O3S |
| Formel vægt | 450.94 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?