Få mere at vide
MGK 11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MGK 11 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-9-13-8-4-3-6-11(13)10-5-1-2-7-12(10)15-13/h1-4,9-12H,5-8H2 |
| Formel vægt | 204.115 |