Få mere at vide
Abnova™ MGC50811 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16140394
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16140394
Brand: Abnova™ H00375307P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH52750
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 375307
Molekylvægt (g/mol) 68.31
Navn MGC50811 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSSKVYSTGSRAKDHQPSGPECLPLPEANAEAIDFLSSLHKEELQMLFFSETLAMVSDTGEPQGELTIEVQRGKYQEKLGMLTYCLFVHASSRGFLDKMLCGNSLLGYLSEKLELMEQHSQDFIKFLILPMERKMSLLKQDDQLAVTRSIKEGEEVKTGVTSFPWSSIKGFISEAANLVLLRVMAWRRMVPSNARFLTLDTEGKLCYLTYQNLGFQTIQVDHQQAEVFIVEQTVHAEEGIPMSCQYYLLSDGHLAKRIQVGSPGCCIITKMPILREEDEIEPRPVFEKKPLVWEEDMELYSKFLDRKEELRLGHASYLRQHPEAHALISDFLLFLLLRQPEDVVTFAAEFFGPFDPWRPSSPALGSSHRPNPFRSLEPEGDARSGAA
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MGC50811
Fælles navn C2orf62
Gen symbol C2orf62
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution