Få mere at vide
Abnova™ MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 16179623
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. 16179623
Brand: Abnova™ H00254013T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_173802
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 29.5kDa
Plasmid pCMV-MGC50559 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MGC50559 antibody (Mfr. No. H00254013-B01) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.