Få mere at vide
Abnova™ MGC35295 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16179403
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16179403
Brand: Abnova™ H00219995P01.25ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH31610.1
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 219995
Molekylvægt (g/mol) 41.91
Navn MGC35295 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 25 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MVRRGHVGIFFIEGGVPFWGGACFIISGSLSVAAEKNHTSCLVRSSLGTNILSVMAAFAGTAILLMDFGVTNRDVDRGYLAVLTIFTVLEFFTAVIAMHFGCQAIHAQASAPVIFLPNAFSADFNIPSPAASAPPAYDNVAYAQGVV
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ34527/MGC35295
Fælles navn MS4A15
Gen symbol MS4A15
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution