missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MG 149, MedChemExpress
Beskrivelse
MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MG 149 |
| CAS | 1243583-85-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H28O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tip60 HAT inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1CCC2=CC=C(CCCCCCC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.46 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?