Få mere at vide
MG-101 (ALLN), TRC
Artikelnummer. 30473098
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30473098 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30473098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3409505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MG-101 (ALLN)
CAS 110044-82-1
Molekylær formel C20H37N3O4
Mængde 5 mg
Synonym (S)-N-Acetyl-L-leucyl-N-(1-formylpentyl)-L-leucinamide, ALLN, ALLnL, CI-1 (peptide), Calp I, Calpain inhibitor I, MG 101, (S)-N-Acetyl-L-leucinyl-L-leucinyl-L-norleucinal
InChI formel InChI=1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMIL CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C)C=O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-4-methyl-N-[(2S)-4-methyl-1-oxo-1-[[(2S)-1-oxohexan-2-yl]amino]pentan-2-yl]pentanamid
Molekylvægt (g/mol) 383.53
Formel vægt 383.2784